Indium(III) iodide, anidro ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11854.04
11854.09
11854.18
11854.04EA
118
EUR
11854.04
11854.09
11854.18
Indium(III) iodide, anidro ≥99.999% (baseado em metais)
Indium(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 13510-35-5
Molecular Formula: I3In
Formula Weight: 495.53
Physical Form: Crystalline
Density: 4.69
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 210°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016151
Fórmula:
I₃In Peso Molecular: 495.53 g/mol Ponto de ebulição: 500 Ponto de Fusão: 210 °C Densidade: 4.69 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016151 Número CAS: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 UN: 3260 ADR: 8 III |