Print…
Indium(III) iodide 99.998% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 50.6 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Indium(III) iodide 99.998% (baseado em traços de metais)
Indium(III) iodide
Fórmula: I₃In
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016151
Número CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %