Aluminium iodide ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 7784-23-8
Molecular Formula: AlI3
Formula Weight: 407.69
Physical Form: Chunks
Density: 3.98
Appearance: White to brownish-purple
Odour: Pungent
Melting Point: 191°
Boiling Point: 360°
Solubility: Soluble in alcohol, ether, carbon disulfide
Merck Reference: 14,346
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003427
Catalyst in organic synthesis
Fórmula:
AlI₃ Ponto de ebulição: 360 °C Ponto de Fusão: 191 °C Densidade: 3,98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003427 Número CAS: 7784-23-8 EINECS: 232-054-8 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,346 |