Indium(III) fluoride, anidro ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40118.04
40118.09
40118.04EA
67.2
EUR
40118.04
40118.09
Indium(III) fluoride, anidro ≥96%
Indium(III) fluoride
Purity: 96%
CAS No.: 7783-52-0
Molecular Formula: InF3
Formula Weight: 171.82
Physical Form: Powder
Density: 4.39
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1170°
Boiling Point:
Fórmula:
F₃In Ponto de ebulição: >1200 °C Ponto de Fusão: ∼ 1170 °C Densidade: 4,39 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016149 Número CAS: 7783-52-0 EINECS: 232-005-0 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,4959 |