Print…
Aluminium fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449628-10G 449628-50G
SIAL449628-10GEA 182 EUR
SIAL449628-10G SIAL449628-50G
Aluminium fluoride, Sigma-Aldrich®
Aluminium fluoride
Fórmula: AlF₃
Ponto de Fusão: 1040 °C
Densidade: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003426
Número CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00351