Aluminium fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum fluoride
44435.09
44435.18
44435.30
44435.09EA
136
EUR
44435.09
44435.18
44435.30
Aluminium fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em metais)
Aluminium fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7784-18-1
Molecular Formula: AlF3
Formula Weight: 83.98
Physical Form: Powder
Density: 2.882
Melting Point: 1291° subl.
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
Fórmula:
AlF₃ Ponto de Fusão: 1291 °C (sublimação) Densidade: 2,882 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003426 Número CAS: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,339 |