Print…
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
334065-10G 334065-50G
SIAL334065-10GEA 237 EUR
SIAL334065-10G SIAL334065-50G
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Indium(III) chloride
Fórmula: Cl₃In
Peso Molecular: 221.18 g/mol
Ponto de ebulição: 800
Ponto de Fusão: 586
Densidade: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011058
Número CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04980