Indium(I) chloride ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10707.06
10707.14
10707.06EA
336
EUR
10707.06
10707.14
Indium(I) chloride ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Indium(I) chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Fórmula:
InCl Ponto de ebulição: 608 °C Ponto de Fusão: ∼225 °C Densidade: 4,19 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148875 Número CAS: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8,III |