Silica gel, functionalized, Aluminum chloride 1,5 mmol/g 40-63 μm, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
Application: Silica-bound Lewis acid. Catalyst for Friedel-Crafts reactions.
Extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Particle size: 40-63 μm
Pore size: 60 Å pore size
Surface area: 500 m2/g
Ponto de ebulição:
180 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 180 - 181 °C Densidade: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
EINECS:
231-208-1 ADR: 8,II Merck Index: 13,00335 |