Print…
Cloreto de alumínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449598-25G 449598-5G
SIAL449598-25GEA 412 EUR
SIAL449598-25G SIAL449598-5G
Cloreto de alumínio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de alumínio
Fórmula: AlCl₃
Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 180…181 °C
Densidade: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335