Print…
Cloreto de alumínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
294713-100G 294713-500G
SIAL294713-100GEA 215 EUR
SIAL294713-100G SIAL294713-500G
Cloreto de alumínio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de alumínio
Fórmula: AlCl₃
Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 180…181 °C
Densidade: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335