Cloreto de alumínio, anidro ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44470.06
44470.14
44470.22
44470.06EA
93
EUR
44470.06
44470.14
44470.22
Cloreto de alumínio, anidro ≥99.999% (baseado nos metais)
Cloreto de alumínio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Fórmula:
AlCl₃ Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 190 °C (sublimação) Densidade: 2,44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003422 Número CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |