Indium(III) bromide, anidro ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Indium tribromide
40126.09
40126.18
40126.09EA
222
EUR
40126.09
40126.18
Indium(III) bromide, anidro ≥99.99% (baseado em metais)
Indium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-09-3
Molecular Formula: Br3In
Formula Weight: 354.55
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.74
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 436°
MDL No.: MFCD00011057
Fórmula:
Br₃In Ponto de ebulição: 656 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 436 °C Densidade: 4,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011057 Número CAS: 13465-09-3 EINECS: 236-692-8 UN: 3260 ADR: 8,III |