Print…
Indium(III) bromide 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
389030100 389030500
ACRO389030100EA 171 EUR
ACRO389030100 ACRO389030500
Indium(III) bromide 99.99% (baseado em traços de metais)
Indium(III) bromide
Fórmula: Br₃In
Ponto de ebulição: 656 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220 °C
Densidade: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011057
Número CAS: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %