Gallium tribromide, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Gallium (III) bromide
Ampolado sob argônio
35697.03
35697.06
35697.14
35697.03EA
153
EUR
35697.03
35697.06
35697.14
Gallium tribromide, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Gallium tribromide
Purity: 99.998%
CAS No.: 13450-88-9
Molecular Formula: GaBr3
Formula Weight: 309.45
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.69
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 122°
Boiling Point: 279°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016100
Fórmula:
Br₃Ga Ponto de ebulição: 279 °C Ponto de Fusão: 122 °C Densidade: 3,69 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016100 Número CAS: 13450-88-9 EINECS: 236-609-5 UN: 3260 ADR: 8,II |