Print…
Tribrometo de boro, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
230367-25G 230367-5G
SIAL230367-25GEA 222 EUR
SIAL230367-25G SIAL230367-5G
Tribrometo de boro, Sigma-Aldrich®
Tribrometo de boro
Fórmula: BBr₃
Peso Molecular: 250.52 g/mol
Ponto de ebulição: 91.2
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337