Print…
Tribrometo de boro 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 53 EUR
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Tribrometo de boro 99+%
Tribrometo de boro
Fórmula: BBr₃
Peso Molecular: 250.52 g/mol
Ponto de ebulição: 91.2 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 2.65 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337
Encomendar
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)