Print…
Tribrometo de boro 99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
295200250 295201000 295205000
ACRO295200250EA 78.5 EUR
ACRO295200250 ACRO295201000 ACRO295205000
Tribrometo de boro 99.9%
Tribrometo de boro
Fórmula: BBr₃
Ponto de ebulição: 91,2 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 2,65 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Encomendar
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)