Print…
Aluminium bromide zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Aluminum bromide
MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 281 EUR
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Aluminium bromide zS, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Fórmula: AlBr₃
Peso Molecular: 266.69 g/mol
Ponto de ebulição: 265
Ponto de Fusão: 97
Densidade: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003421
Número CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)