Sulfato de estrôncio, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38373.14
38373.22
38373.14EA
38
EUR
38373.14
38373.22
Sulfato de estrôncio, grau de reagente
Sulfato de estrôncio
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: SrSO4
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Crystalline
Density: 3.960
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Fórmula:
O₄SSr Ponto de Fusão: 1600 °C Densidade: 3,960 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036274 Número CAS: 7759-02-6 EINECS: 231-850-2 Merck Index: 14,8848 |