Sulfato de estrôncio ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12870.06
12870.14
12870.06EA
107
EUR
12870.06
12870.14
Sulfato de estrôncio ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de estrôncio
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: O4SSr
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Powder
Density: 3.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1600°
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Fórmula:
O₄SSr Peso Molecular: 183.68 g/mol Ponto de Fusão: 1600 °C Densidade: 3.960 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036274 Número CAS: 7759-02-6 EINECS: 231-850-2 Merck Index: 14,8848 |