Hidrato de sulfato de magnésio, (base seca) 99.0-101.0% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica de DAC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
13143-2.5KG
13143-1KG
13143-6X2.5KG
13143-25KG
13143-2.5KGEA
97.17
EUR
13143-2.5KG
13143-1KG
13143-6X2.5KG
13143-25KG
Hidrato de sulfato de magnésio, (base seca) 99.0-101.0% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica de DAC, Fluka™
Magnesium sulphate hydrate
Fórmula:
MgSO₄·nH₂O Ponto de Fusão: 1,124 °C Densidade: 2,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011110 Número CAS: 22189-08-8 EINECS: 231-298-2 |
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (400°C) | 26.0 - 32.0 % |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 15 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 400 ppm |
Acidity or alkalinity | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |