Print…
Hidrato de sulfato de magnésio, (base seca) contains ca 1-2 mol water of hydration
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
L13739.22EA 25.1 EUR
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
Hidrato de sulfato de magnésio, (base seca) contains ca 1-2 mol water of hydration
Magnesium sulphate hydrate
CAS No.: 22189-08-8 Molecular Formula: MgSO4.xH2O Formula Weight: 120.37(anhy) Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149787
Fórmula: MgSO₄·nH₂O
Peso Molecular: 120.37 g/mol (anhy)
Densidade: 2.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691