Print…
Hidrato de sulfato de magnésio, contém 3 a 4 mols de água 99% (base seca), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
196850010 196850025 196850100
ACRO196850010EA 38.1 EUR
ACRO196850010 ACRO196850025 ACRO196850100
Hidrato de sulfato de magnésio, contém 3 a 4 mols de água 99% (base seca), extra puro
Magnesium sulphate hydrate
Fórmula: MgSO₄·nH₂O
Peso Molecular: 120.37 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 1124 °C (decomposição)
Densidade: 2.66 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149787
Número CAS: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (On dried substance)
Loss on drying 26 % to 32 % (400 to 500 °C)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm