Sulfato de magnésio ≥95%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
25162.361EA
372
EUR
25162.361
25162.465
Sulfato de magnésio ≥95%, TECHNICAL
Sulfato de Magnésio
Fórmula:
MgSO₄ Ponto de Fusão: 1127 °C Densidade: 2,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011110 Número CAS: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Assay | Min. 95 % |