Print…
Sulfato de magnésio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06067.1000 1.06067.9025
1.06067.1000EA 314 EUR
1.06067.1000 1.06067.9025
Sulfato de magnésio, EMSURE® para análise, Supelco®
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120.37 g/mol
Ponto de Fusão: 1127
Densidade: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 300 g/l (20 °C)
Molar Mass 120.37 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)