Print…
Sulfato de magnésio, anidro ≥98%
Fornecedor: MP Biomedicals
0215013691 0215013690
ICNA0215013691EA 119 EUR
ICNA0215013691 ICNA0215013690
Sulfato de magnésio, anidro ≥98%
Sulfato de Magnésio
Soluble in water.
Fórmula: MgSO₄
Ponto de Fusão: 1127 °C
Densidade: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM