Print…
Sulfato de magnésio, (base seca) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
291184PEA 145 EUR
291184P 291186R 29118BW
Sulfato de magnésio, (base seca) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120.37 g/mol
Ponto de Fusão: 1127 °C
Densidade: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm