Print…
Sulfato de magnésio, anidro ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
33337.36 33337.A3 33337.A9
33337.36EA 74 EUR
33337.36 33337.A3 33337.A9
Sulfato de magnésio, anidro ≥99.5%
Sulfato de Magnésio
Purity: 99.5% min CAS No.: 7487-88-9 Molecular Formula: MgSO4 Formula Weight: 120.37 Physical Form: Powder Density: 2.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1124° dec. Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00011110
Suitable for sensitive molecular biology applications
Fórmula: MgSO₄
Densidade: 2,66
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM