Print…
Sulfato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
255696-10G 255696-50G
SIAL255696-10GEA 210 EUR
SIAL255696-10G SIAL255696-50G
Sulfato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Ponto de Fusão: 1350 °C
Densidade: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711