Sulfato de cálcio, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
40144.30
40144.A1
40144.A7
40144.30EA
57.5
EUR
40144.30
40144.A1
40144.A7
Sulfato de cálcio, anidro 99%
Sulfato de cálcio
Purity: 99%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Fórmula:
CaO₄S Peso Molecular: 136.14 g/mol Ponto de Fusão: 1450 °C Densidade: 2.960 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010912 Número CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |