Sulfato de cálcio, anidro ≥99.993% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
11116.04
11116.09
11116.18
11116.04EA
61
EUR
11116.04
11116.09
11116.18
Sulfato de cálcio, anidro ≥99.993% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de cálcio
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Fórmula:
CaO₄S Peso Molecular: 136.14 g/mol Ponto de Fusão: 1450 °C Densidade: 2.960 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010912 Número CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |