Print…
Sulfato de cálcio, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 31.9 EUR
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Sulfato de cálcio, anidro 99%, puro
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1450 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149624
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %