Print…
Sulfato de bário ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
21766.292EA 66 EUR
21766.292 21766.463
Sulfato de bário ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sulfato de bário
Fórmula: BaSO₄
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1345 °C
Densidade: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003455
Número CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Encomendar
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm