Print…
Sulfato de bário, pó fino Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
21763.292EA 68.2 EUR
21763.292 21763.463
Sulfato de bário, pó fino Ph. Eur.
Sulfato de bário
Fórmula: BaSO₄
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1345 °C
Densidade: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003455
Número CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Encomendar
Appearance White powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Substances soluble in acid Max. 0.3 %
Oxidisable sulphur compounds Passes test
Soluble barium salts Max. 10 ppm
Loss on ignition (600 ± 50°C) Max. 2 %
Residual solvents Passes test