Print…
Sulfato de bário, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, BP, extra puro for X-ray diagnosis, suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
1.01750.5000EA 570 EUR
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
Sulfato de bário, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, BP, extra puro for X-ray diagnosis, suitable for use as excipient, SAFC®
Sulfato de bário
Fórmula: BaSO₄
Peso Molecular: 233.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 1345
Densidade: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003455
Número CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997