Sulfato de bário 99%, precipitado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
A11768.0CEA
305
EUR
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
Sulfato de bário 99%, precipitado
Sulfato de bário
Purity: 99%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
MDL No.: MFCD00003455
Fórmula:
BaSO₄ Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Densidade: 4,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003455 Número CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 14,994 |