Sulfato de bário ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Physical Form: 1-4 Micron Powder
Density: 4.5
Melting Point: 1580° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Soluble in hot, concentrated H2SO4
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Fórmula:
BaSO₄ Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1580 °C (decomposição) Densidade: 4,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003455 Número CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 14,994 |