Sulfato de bário ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10651.06
10651.14
10651.22
10651.06EA
50
EUR
10651.06
10651.14
10651.22
Sulfato de bário ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de bário
Purity: 99.998%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaO4S
Formula Weight: 233.40
Physical Form: Powder
Density: 4.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Fórmula:
BaSO₄ Peso Molecular: 233.39 g/mol Ponto de ebulição: 1600 Ponto de Fusão: 1580 °C (decomposição) Densidade: 4.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003455 Número CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 14,994 |