Print…
Sulfato de bário 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
222510010 222515000 222510050 222510250
ACRO222510010EA 37.9 EUR
ACRO222510010 ACRO222515000 ACRO222510050 ACRO222510250
Sulfato de bário 98%, extra puro
Sulfato de bário
Fórmula: BaSO₄
Peso Molecular: 233.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 1580 °C (decomposição)
Densidade: 4.5 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003455
Número CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Encomendar
Appearance White Powder
Assay 97.5 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Sulfide (S) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Soluble barium salts ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2.0 % (600°C)
Oxidisable sulfur compounds Passes test
Acid soluble substances ≤0.3 %