Print…
Strontium sulphide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
89895.09 89895.18
89895.09EA 167 EUR
89895.09 89895.18
Strontium sulphide ≥99.9% (baseado em metais)
Strontium sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-96-1 Molecular Formula: SrS Formula Weight: 119.68 Physical Form: Powder Density: 3.70 Appearance: Grey Odour: Like rotten eggs Melting Point: 2000° Solubility: Slightly soluble in water. Decomposes in acids Merck Reference: 14,8849 MDL No.: MFCD00049560
Fórmula: SSr
Ponto de Fusão: >2000 °C
Densidade: 3,70
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049560
Número CAS: 1314-96-1
EINECS: 215-249-2
UN: 3134
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,8849