Sulfureto de cálcio ≥99.9% (baseado em metais excluindo Sr) (máx. 0,05% Sr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13121.06
13121.14
13121.06EA
79.4
EUR
13121.06
13121.14
Sulfureto de cálcio ≥99.9% (baseado em metais excluindo Sr) (máx. 0,05% Sr)
Sulfureto de cálcio
Purity: 99.9%
CAS No.: 20548-54-3
Molecular Formula: CaS
Formula Weight: 72.14
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.5
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1707
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00015990
Fórmula:
CaS Peso Molecular: 72.14 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 2.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015990 Número CAS: 20548-54-3 EINECS: 243-873-5 UN: 3134 ADR: 4.3 III Merck Index: 14,1707 |