Sulfureto de bário ≥99.7% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Barium(II) sulphide
12848.09
12848.18
12848.09EA
110
EUR
12848.09
12848.18
Sulfureto de bário ≥99.7% (baseado em metais)
Sulfureto de bário
Purity: 99.7%
CAS No.: 21109-95-5
Molecular Formula: BaS
Formula Weight: 169.40
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 4.25
Appearance: Pale gray to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1200°
Merck Reference: 14,995
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014192
Fórmula:
BaS Peso Molecular: 169.4 g/mol Ponto de Fusão: 1200 °C Densidade: 4.25 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014192 Número CAS: 21109-95-5 EINECS: 244-214-4 UN: 3134 ADR: 4.3 III Merck Index: 14,995 |