Print…
Hidrogenofosfato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
C8606-2.5KG C8606-500G
SIALC8606-2.5KGEA 1110 EUR
SIALC8606-2.5KG SIALC8606-500G
Hidrogenofosfato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Hidrogenofosfato de cálcio
Fórmula: CaHPO₄
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010909
Número CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697