Print…
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40232.30 40232.A1 40232.A7
40232.30EA 76.6 EUR
40232.30 40232.A1 40232.A7
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro ≥98%
Hidrogenofosfato de cálcio
Purity: 98% min CAS No.: 7757-93-9 Molecular Formula: CaHO4P Formula Weight: 136.06 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00010909
Fórmula: CaHPO₄
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010909
Número CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 14,1692