Print…
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
215710010 215710250 215710050
ACRO215710010EA 109 EUR
ACRO215710010 ACRO215710250 ACRO215710050
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro 97%, puro
Hidrogenofosfato de cálcio
Fórmula: CaHPO₄
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010909
Número CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %