Hidróxido de magnésio 95-100.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12367.36
12367.22
12367.A4
12367.36EA
54
EUR
12367.36
12367.22
12367.A4
Hidróxido de magnésio 95-100.5%
Hidróxido de Magnésio
Purity: 95-100.5%
CAS No.: 1309-42-8
Molecular Formula: Mg(OH)2
Formula Weight: 58.33
Physical Form: Powder
Density: 2.36
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 360°dec
Solubility: Soluble in dilute acids. Practically insoluble in water
Merck Reference: 14,5670
MDL No.: MFCD00011104
Flame retardant in plastics, such as PVC, as it produces less toxic fumes
Fórmula:
Mg(OH)₂ Peso Molecular: 58.32 g/mol Ponto de Fusão: 360 °C (decomposição) Densidade: 2.36 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011104 Número CAS: 1309-42-8 EINECS: 215-170-3 Merck Index: 13,05693 |