Print…
Hidróxido de magnésio 95%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 45.2 EUR
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Hidróxido de magnésio 95%, puro
Hidróxido de Magnésio
Fórmula: Mg(OH)₂
Ponto de Fusão: 350 °C (decomposição)
Densidade: 2,3261 to 2.3631 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011104
Número CAS: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %