Print…
Hidróxido de cálcio ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
22355.298EA 15.2 EUR
22355.298 22355.367
Hidróxido de cálcio ≥96%, GPR RECTAPUR®
Hidróxido de cálcio
Fórmula: Ca(OH)₂
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010901
Número CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Encomendar
Assay (at filling) Min. 96 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.1 %
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
CO3 (as CaCO3) Max. 3 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.05 %