Print…
Hidróxido de cálcio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
1.02110.9025EA 0 EUR
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
Hidróxido de cálcio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Hidróxido de cálcio
Fórmula: Ca(OH)₂
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010901
Número CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675